Läs mer
Metyl-3-hexenoat, 95+%, övervägande trans, Thermo Scientific™
Produktkod. 10702294 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10702294 5 g Glasflaska 5g
10014973 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10702294 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 393550050
Kemiska identifierare
CAS 2396-78-3
Molekylformel C7H12O2
Molekylvikt (g/mol) 128.17
MDL-nummer MFCD00672771
InChI-nyckel XEAIHUDTEINXFG-SNAWJCMRSA-N
Synonym 3-hexenoic acid, methyl ester, methyl 3-hexenoate, methyl trans-3-hexenoate, methyl e-hex-3-enoate, honeyflor, 3-hexenoic acid, methyl ester, e, unii-7ip0t834pb, methyl hex-3-enoate, methyl e-3-hexenoate, methyl trans 3 hexenoate
PubChem CID 5362782
IUPAC-namn metyl (E)-hex-3-enoat
LEDER CCC=CCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-hexenoate
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9150g/mL, 0.915
Kokpunkt 169°C
Flampunkt 48°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH2CHCHCH2COOCH3
Brytningsindex 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589nm)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble
Formel vikt 128.17
Procent renhet 95+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 3-hexenoate, predominantly trans
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.