Läs mer
Metyl-3-hydrazinotiofen-2-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10222452
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10222452 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10475122 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10222452 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK01751DA
Kemiska identifierare
CAS 75681-13-9
Molekylformel C6H8N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 172.202
MDL-nummer MFCD00052080
InChI-nyckel RWGYQWWIXLVGDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-hydrazinothiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-hydrazinyl-, methyl ester, 3-hydrazino-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-hydrazinothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-hydrazino thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2777595
IUPAC-namn metyl-3-hydrazinyltiofen-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(C=CS1)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-hydrazinothiophene-2-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 172.21
Procent renhet 97%