Läs mer
Metyl 3-hydroxy-2-nafthoat, 98+%
Produktkod. 11343576
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11343576 25 g 25g
11333576 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11343576 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14533.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 883-99-8 | C12H10O3 | 202,209 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 883-99-8
Molekylformel C12H10O3
Molekylvikt (g/mol) 202.209
MDL-nummer MFCD00004099
InChI-nyckel YVVBECLPRBAATK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-hydroxy-2-naphthoate, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, methyl 2-hydroxy-3-naphthoate, 2-hydroxy-3-naphthoic acid methyl ester, 3-hydroxy-2-naphthoic acid methyl ester, methyl 3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylate, 2-naphthoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, methyl3-hydroxy-2-naphthoate, acmc-209qsx, 3-methoxycarbonyl-2-naphthol
PubChem CID 70163
IUPAC-namn metyl-3-hydroxinaftalen-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-hydroxy-2-naphthoate
Smältpunkt 72 °C till 74 °C
Kokpunkt 205 °C till 207 °C (160 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1074526
Formel vikt 202.21
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.