missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl 3-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoate, TRC

Produktkod. 30473240
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30473240 500 mg -
30483347 2.5 g 2.5g
30469846 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30473240 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM780505500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 83011-43-2
Molekylformel C10H12O5
Molekylvikt (g/mol) 212.2
Synonym Methyl 4,5-dimethoxy-3-hydroxybenzoate
IUPAC-namn methyl 3-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoate
LEDER COC(=O)c1cc(O)c(OC)c(OC)c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl 3-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12O5/c1-13-8-5-6(10(12)15-3)4-7(11)9(8)14-2/h4-5,11H,1-3H3
Formel vikt 212.0685
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.