missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 3-Hydroxy-4-methylpentanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-Hydroxy-4-methylpentanoate |
| CAS | 65596-31-8 |
| Molekylformel | C7H14O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3-Hydroxy-4-methyl-valeric Acid Methyl Ester, 3-Hydroxy-4-methyl-pentanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O3/c1-5(2)6(8)4-7(9)10-3/h5-6,8H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | COC(=O)CC(O)C(C)C |
| IUPAC-namn | methyl 3-hydroxy-4-methylpentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.19 |
| Formel vikt | 146.0943 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?