Läs mer
Metyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoat, 98 %
Produktkod. 11498226
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498226 5 g 5g
11408236 25 g 25g
11418236 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498226 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15329.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 713-52-0 | C8H7NO5 | 197,146 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 713-52-0
Molekylformel C8H7NO5
Molekylvikt (g/mol) 197.146
MDL-nummer MFCD00016997
InChI-nyckel UEGCRFNWTGYVKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3-hydroxy-4-nitro-, methyl ester, 3-hydroxy-4-nitrobenzoic acid methyl ester, 3-hydroxy-4-nitro-benzoic acid methyl ester, methyl 3-hydroxy-4-nitro-benzoate, methyl3-hydroxy-4-nitrobenzoate, pubchem20121, acmc-209oia, ksc379e5n, 5-methoxycarbonyl-2-nitrophenol, methyl3-hydroxy-4-nitronemzoate
PubChem CID 294866
IUPAC-namn metyl-3-hydroxi-4-nitrobensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Smältpunkt 89 °C till 92 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2583832
Formel vikt 197.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.