missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 3-Hydroxyanthranilate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-Hydroxyanthranilate |
| CAS | 17672-21-8 |
| Molekylformel | C8H9NO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Amino-3-hydroxybenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Amino-3-hydroxybenzoate, 3-Hydroxyanthranilic Acid Methyl Ester, 2-Amino-3-hydroxybenzoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(10)7(5)9/h2-4,10H,9H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cccc(O)c1N |
| IUPAC-namn | methyl 2-amino-3-hydroxybenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.16 |
| Formel vikt | 167.0582 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?