Läs mer
Metyl 3-hydroxybenzoat, 99 %
Produktkod. 11457067
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11457067 500 g 500g
11437067 25 g 25g
11447067 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11457067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14425.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 19438-10-9 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Metyl-3-hydroxibensoat används vid framställning av 3-hydroxibensen-1,2-dikarbaldehyd och O-metyl O-[3-metyl-4-(metyltio)fenyl]O-(3-metylkarboxifenyl)fosforotioat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Metyl-3-hydroxibensoat används vid framställning av 3-hydroxibensen-1,2-dikarbaldehyd och O
-metyl O-[3-metyl-4-(metyltio)fenyl]O-(3-metylkarboxifenyl)fosfortioat.
Löslighet Lösligt i kloroform, dimetylsulfoxid, etanol
och metanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19438-10-9
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00002295
InChI-nyckel YKUCHDXIBAQWSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl m-hydroxybenzoate, 3-hydroxybenzoic acid methyl ester, m-carbomethoxyphenol, methyl m-oxybenzoate, m-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, 3-hydroxy-benzoic acid methyl ester, unii-569m9g3stj, 3-methoxycarbonyl phenol, benzoic acid, m-hydroxy-, methyl ester
PubChem CID 88068
IUPAC-namn metyl-3-hydroxibensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=CC(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-hydroxybenzoate
Smältpunkt 70 °C till 72 °C
Kokpunkt 280 °C till 281 °C (708 mmHg)
Kvantitet 500 g
Beilstein 2208129
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, dimetylsulfoxid, etanol och metanol.
Formel vikt 152.15
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.