Läs mer
Metyl 3-hydroxybenzoat, TRC
Produktkod. 30468549
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30468549 50 g
1 options
Produktkod. 30468549 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM31255050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-Hydroxybenzoate
CAS 19438-10-9
Molekylformel C8 H8 O3
Kvantitet 50 g
Synonym Benzoic acid','3-hydroxy-','methyl ester, Benzoic acid','m-hydroxy-','methyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-(Methoxycarbonyl)phenol, 3-Carbomethoxyphenol, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3-hydroxybenzoate, Methyl m-hydroxybenzoate, NSC 40536, m-Carbomethoxyphenol, m-Hydroxybenzoic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5,9H,1H3
LEDER COC(=O)c1cccc(O)c1
IUPAC-namn Metyl 3-hydroxybenzoat
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Formel vikt 152.0473