Läs mer
Methyl 3-Hydroxybutyrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-Hydroxybutyrate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 118.063 |