Läs mer
Metyl-3-hydroxyisotiazol-5-karboxylat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl-3-hydroxyisothiazole-5-carboxylate |
| CAS | 100241-89-2 |
| Molekylformel | C5 H5 N O3 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NO3S/c1-9-5(8)3-2-4(7)6-10-3/h2H,1H3,(H,6,7) |
| LEDER | COC(=O)c1cc(O)ns1 |
| IUPAC-namn | Metyl 3-hydroxy-1,2-tiazol-5-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.16 |
| Formel vikt | 158.999 |