Läs mer
Methyl 3-hydroxyisoxazole-5-carboxylate, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31033969
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
25g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31033969 250 mg -
31022188 5 g -
31025226 1 g -
31025529 25 g 25g
31031750 10 g -
31028682 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31033969 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD138678250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-hydroxyisoxazole-5-carboxylate
CAS 10068-07-2
Molekylformel C5H5NO4
MDL-nummer MFCD00062870
Kvantitet 250 mg
LEDER COC(=O)C1=CC(NO1)=O
Molekylvikt (g/mol) 143.10
Procent renhet 97%