Läs mer
Metyl 3-hydroxyisoxazole-5-karboxylat, TRC
Produktkod. 30483437
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30483437 2 g
1 options
Produktkod. 30483437 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3127002G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl 3-Hydroxyisoxazole-5-carboxylate
CAS 10068-07-2
Molekylformel C5 H5 N O4
Kvantitet 2 g
InChI formel InChI=1S/C5H5NO4/c1-9-5(8)3-2-4(7)6-10-3/h2H,1H3,(H,6,7)
LEDER COC(=O)c1onc(O)c1
IUPAC-namn Metyl 3-hydroxy-1,2-oxazole-5-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 143.1
Formel vikt 143.0219