missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 3-(Hydroxymethyl)Benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-(Hydroxymethyl)Benzoate |
| CAS | 67853-03-6 |
| Molekylformel | C9H10O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Methyl m-Hydroxymethylbenzoate, 3-(Methoxycarbonyl)benzyl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-5,10H,6H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cccc(CO)c1 |
| IUPAC-namn | methyl 3-(hydroxymethyl)benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.17 |
| Formel vikt | 166.063 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?