Läs mer
Methyl 3-hydroxypropanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-hydroxypropanoate |
| CAS | 6149-41-3 |
| Molekylformel | C4H8O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3/c1-7-4(6)2-3-5/h5H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)CCO |
| IUPAC-namn | methyl 3-hydroxypropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.1 |
| Formel vikt | 104.0473 |