Läs mer
Metyl 3-hydroxytiofen-2-karboxylat, 97 %
Produktkod. 11439647
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439647 5 g 5g
11429647 1 g 1g
11449647 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22129.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 5118-06-9 | C6H6O3S | 158,17 g/mol
Metyl 3-hydroxitiofen-2-karboxylat används inom medicin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl 3-hydroxitiofen-2-karboxylat används inom medicin.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5118-06-9
MDL-nummer MFCD00055642
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Smältpunkt 44 °C till 48 °C
Kokpunkt 107 °C till 109 °C (13 mmHg)
Molekylformel C12H15N
Kvantitet 5 g
Synonym pentamethylbenzonitrile, 6-aminobutyric acid, pentamethylbenzonitril, acmc-1axcs, benzonitrile,2,3,4,5,6-pentamethyl, 2,3,4,5,6-pentamethylbenzenecarbonitrile
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
InChI-nyckel NCDPYDGGUAKABA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C(=C(C(=C1C)C)C#N)C)C
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentametylbensonitril
Molekylvikt (g/mol) 173.26
PubChem CID 78824
Formel vikt 158.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.