Läs mer
Metyl-3-jod-1H-indol-6-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10543423
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10543423 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
1 options
Produktkod. 10543423 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07519CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 850374-98-0
Molekylformel C10H8INO2
Molekylvikt (g/mol) 301.083
MDL-nummer MFCD06797504
InChI-nyckel WUFYFIRKVXAESN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3-iodo-1h-indole-6-carboxylate, 1h-indole-6-carboxylicacid, 3-iodo-, methyl ester
PubChem CID 7127830
IUPAC-namn metyl-3-jod-lH-indol-6-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(=CN2)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-iodo-1H-indole-6-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 301.08
Procent renhet 97%