Läs mer
Metyl 3-jod-4-metoxybenzoat, 98 %
Produktkod. 10422044 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10422044 25 g Glasflaska 25g
10693595 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10422044 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399090250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 35387-93-0 | C9H9IO3 | 292,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35387-93-0
Molekylformel C9H9IO3
Molekylvikt (g/mol) 292.07
MDL-nummer MFCD00052925
InChI-nyckel GHNGBFHLUOJHKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-4-methoxy-benzoic acid methyl ester, 3-iodo-4-methoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-iodo-4-methoxy-, methyl ester, methyl3-iodo-4-methoxybenzoate, methyl 3-iodo-p-anisate, acmc-1agb4, ksc495q3h, methyl-3-iodo-4-methoxybenzoate, methyl 3-iodo-4-methoxy-benzoate, 3-iodo-p-anisic acid methyl ester
PubChem CID 316980
IUPAC-namn metyl-3-jod-4-metoxibensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(OC)C(I)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-iodo-4-methoxybenzoate
Smältpunkt 93 °C till 95 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H3(I)COOCH3
Kvantitet 25 g
Formel vikt 292.07
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 3-iodo-4-methoxybenzoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.