Läs mer
Methyl 3-isocyanatobenzoate, 97%, Maybridge™
Produktkod. 10075752
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10075752 1 g Amber Glass Bottle 1g
10471295 5 g Amber Glass Bottle 5g
10525465 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10075752 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AC31920DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 41221-47-0
Molekylformel C9H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 177.16
MDL-nummer MFCD00037077
InChI-nyckel WBGWGERFPSYHDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carbomethoxyphenyl isocyanate, 3-isocyanatobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-isocyanato-, methyl ester, 3-methoxycarbonyl phenyl isocyanate, acmc-20akh8, methyl-3-isocyanatobenzoate, 3-carbomethoxyphenylisocyanate, methyl 3-isocyanatobenzoate, 3-isocyanato-benzoic acid methyl ester, m-methoxycarbonylphenyl isocyanate
PubChem CID 2733366
IUPAC-namn methyl 3-isocyanatobenzoate
LEDER COC(=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-isocyanatobenzoate
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 177.16