missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl-3-keto-5b-cholan-24-oate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl-3-keto-5beta-cholan-24-oate |
| CAS | 1173-32-6 |
| Molekylformel | C25H40O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-Oxo-5beta-cholan-24-oic Acid Methyl Ester, Methyl 3-Oxo-5beta-cholan-24-oate, Methyl 3-Oxo-5beta-cholanate, 3-Oxo-5beta-cholanic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C25H40O3/c1-16(5-10-23(27)28-4)20-8-9-21-19-7-6-17-15-18(26)11-13-24(17,2)22(19)12-14-25(20,21)3/h16-17,19-22H,5-15H2,1-4H3/t16-,17-,19+,20?,21+,22+,24+,25-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)CC[C@@H](C)C1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | methyl (4R)-4-[(5R,8R,9S,10S,13R,14S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.58 |
| Formel vikt | 388.2977 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?