missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 3-Keto-7alpha,12alpha-dihydroxy-5beta-cholanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-Keto-7alpha,12alpha-dihydroxy-5beta-cholanoate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H40O5/c1-14(5-8-22(29)30-4)17-6-7-18-23-19(13-21(28)25(17,18)3)24(2)10-9-16(26)11-15(24)12-20(23)27/h14-15,17-21,23,27-28H,5-13H2,1-4H3/t14-,15+,17-,18+,19+,20-,21+,23+,24+,25-/m1/s1 |
| Formel vikt | 420.2876 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?