missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 3-Mercaptobenzoate, ~85%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-Mercaptobenzoate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2S/c1-10-8(9)6-3-2-4-7(11)5-6/h2-5,11H,1H3 |
| Formel vikt | 168.0245 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?