Läs mer
Methyl 3-Mercaptopropionate, TRC
Produktkod. 30464413
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30464413 10 g
1 options
Produktkod. 30464413 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32026510G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-Mercaptopropionate
CAS 2935-90-2
Molekylformel C4H8O2S
Kvantitet 10 g
Synonym 3-Mercaptopropanoic Acid Methyl Ester, 3-Mercaptopropionic Acid Methyl Ester, 3-Mercaptopropanoic Acid Methyl Ester, 3-Mercaptopropionic Acid Methyl Ester, 3-Mercatopropropanoic Acid Methyl Ester, 3-Thiopropanoic Acid Methyl Ester, MPM, MPM (thiol), Methyl 3-Mercaptopropionoate, Methyl beta-Mercaptopropionate, NSC 137814, beta-Mercaptopropionic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C4H8O2S/c1-6-4(5)2-3-7/h7H,2-3H2,1H3
LEDER COC(=O)CCS
IUPAC-namn methyl 3-sulfanylpropanoate
Molekylvikt (g/mol) 120.17
Formel vikt 120.0245