Läs mer
Metyl-3-metoxi-2-nitrobensoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11372766
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11372766 5 g 5g
11362766 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372766 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08886.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 5307-17-5 | Molekylformel: C9H9NO5 | Molekylvikt: 211,17 g/mol
Metyl-3-metoxi-2-nitrobenzoat används som farmaceutiska intermediärer.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Metyl-3-metoxi-2-nitrobenzoat används som farmaceutiska intermediärer.
Löslighet
Olöslig i vatten.
Anteckningar
Förvara den på en sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Oförenlig med starka oxidationsmedel. Förvara den borta från oxiderande medel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5307-17-5
Molekylformel C9H9NO5
Molekylvikt (g/mol) 211.17
MDL-nummer MFCD00051968
InChI-nyckel FDQQRLPHAAICCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3-methoxy-2-nitro-, methyl ester, 3-methoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester, m-anisic acid, 2-nitro-, methyl ester, maybridge1_002124, cbmicro_008502, methyl 2-nitro-m-anisate, methyl 3-methoxy-2-nitro-benzoate, 2-nitro-m-anisic acid methyl ester, 3-methoxy-2-nitro-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 79195
IUPAC-namn metyl-3-metoxi-2-nitrobensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=CC(OC)=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-methoxy-2-nitrobenzoate
Smältpunkt 142 °C till 144 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2697098
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 211.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.