Läs mer
Metyl 3-metoxi-4-metylbenzoat, 98 %
Produktkod. 11475337
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475337 5 g 5g
11465337 1 g 1g
11485337 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22695.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-08-2026
CAS: 3556-83-0 | C10H12O3 | 180,203 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3556-83-0
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.203
MDL-nummer MFCD00082710
InChI-nyckel LLEXCSBUSVRBCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 3-methoxy-p-toluate, 4-methyl-m-anisic acid methyl ester, benzoic acid, 3-methoxy-4-methyl-, methyl ester, pubchem13650, methyl 4-methyl-m-anisate, acmc-1cs22, methyl3-methoxy-4-methylbenzoate, methyl 3-methoxy-4-methyl-benzoate, 3-methoxy-p-toluic acid methyl ester
PubChem CID 591123
IUPAC-namn metyl-3-metoxi-4-metylbensoat
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-methoxy-4-methylbenzoate
Smältpunkt 47°C to 50°C
Kokpunkt 119°C to 120°C (1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.5295
Kvantitet 5 g
Beilstein 1948339
Formel vikt 180.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.