Läs mer
Methyl 3-methoxy-4-nitrobenzoate, 98%
Produktkod. p-7026897
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11420797
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23196.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 5081-37-8 | C9H9NO5 | 211.173 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5081-37-8
Molekylformel C9H9NO5
Molekylvikt (g/mol) 211.173
MDL-nummer MFCD00051967
InChI-nyckel PVVFEPFLFHDHHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-4-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-methoxy-4-nitro-, methyl ester, benzoic acid, 5-methoxy-4-nitro-, methyl ester, methyl3-methoxy-4-nitrobenzoate, pubchem4216, acmc-209kq5, ksc275c3p, methylmethoxynitrobenzenecarboxylate, 4-nitro-3-methoxy benzoic acid, 3-methoxy-4-nitro-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 287308
IUPAC-namn methyl 3-methoxy-4-nitrobenzoate
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-]
Spécification
Kemiskt namn eller material Methyl 3-methoxy-4-nitrobenzoate
Smältpunkt 83°C to 87°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2856207
Formel vikt 211.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis