Läs mer
Metyl 3-metoxybenzoat, 98 %
Produktkod. 11362846
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11362846 50 g 50g
11352846 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362846 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09041.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 5368-81-0 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5368-81-0
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00017193
InChI-nyckel DUKYPQBGYRJVAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl m-anisate, methyl m-methoxybenzoate, 3-methoxybenzoic acid methyl ester, m-anisic acid, methyl ester, benzoic acid, 3-methoxy-, methyl ester, 3-methoxybenoic acid methyl ester, m-methoxybenzoic acid methyl ester, mehtyl 3-methoxybenzoate, acmc-1asq5, m-anisic acid methyl ester
PubChem CID 79332
IUPAC-namn metyl-3-metoxibensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=CC(OC)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-methoxybenzoate
Densitet 1.15
Kokpunkt 238 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.527
Kvantitet 50 g
Beilstein 2208567
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.