Läs mer
Methyl 3-methoxyphenylacetate, 97%
Produktkod. 11479706
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479706 10 g 10g
11469706 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479706 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20237.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18927-05-4 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Metyl-3-metoxifenylacetat är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl 3-metoxifenylacetat är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet
Svårlöslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18927-05-4
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.203
MDL-nummer MFCD00017205
InChI-nyckel BSVIOYCZTJRBDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-3-methoxyphenyl acetate, methyl 3-methoxyphenylacetate, benzeneacetic acid, 3-methoxy-, methyl ester, acetic acid, m-methoxyphenyl-, methyl ester, methyl 3-methoxyphenyl acetate, 3-methoxy-phenyl-acetic acid methyl ester, acmc-1brer, methyl m-methoxyphenylacetate, methyl 3-methoxy-phenylacetate
PubChem CID 519609
IUPAC-namn metyl-2-(3-metoxifenyl)acetat
LEDER COC1=CC=CC(=C1)CC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-methoxyphenylacetate
Kokpunkt 86°C to 88°C (0.5 mmHg)
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vikt 180.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.