Läs mer
Metyl 3-metoxiofen-2-karboxylat, 97 %
Produktkod. 11458987
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458987 5 g 5g
11448987 1 g 1g
11468987 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20586.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 62353-75-7 | C7H8O3S | 172,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62353-75-7
Molekylformel C7H8O3S
Molekylvikt (g/mol) 172.20
MDL-nummer MFCD00102115
InChI-nyckel MWADWXJPBMFRGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, acmc-20abea, methyl 3-methoxythiophene carboxylate, methyl 3-methoxy-2-thiophenecarboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid,3-methoxy-,methyl ester, 3-methoxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 701637
IUPAC-namn metyl-3-metoxitiofen-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(OC)C=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-methoxythiophene-2-carboxylate
Smältpunkt 60 °C till 63 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 172.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.