missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl 3-Methyl-2-butenoate, TRC

Produktkod. 30466156
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30466156 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30466156 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32253025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl 3-Methyl-2-butenoate
CAS 924-50-5
Molekylformel C6H10O2
Kvantitet 25 g
Synonym Senecioic Acid Methyl Ester, 3-Methyl-2-butenoic Acid Methyl Ester, 3-Methylcrotonic Acid Methyl Ester, Methyl 3,3-Dimethacrylate, Methyl 3,3-Dimethylacrylate, Methyl 3-Methylcrotonate, Methyl Dimethylacrylate, Methyl Senecioate, Methyl beta,beta-Dimethylacrylate, Methyl beta-Methylcrotonate
InChI formel InChI=1S/C6H10O2/c1-5(2)4-6(7)8-3/h4H,1-3H3
LEDER COC(=O)C=C(C)C
IUPAC-namn methyl 3-methylbut-2-enoate
Molekylvikt (g/mol) 114.14
Formel vikt 114.0681
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.