Läs mer
Methyl 3-Methyl-2-butenoate, TRC
Produktkod. 30480065
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30480065 5 g
1 options
Produktkod. 30480065 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3225305G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-Methyl-2-butenoate
CAS 924-50-5
Molekylformel C6H10O2
Kvantitet 5 g
Synonym Senecioic Acid Methyl Ester, 3-Methyl-2-butenoic Acid Methyl Ester, 3-Methylcrotonic Acid Methyl Ester, Methyl 3,3-Dimethacrylate, Methyl 3,3-Dimethylacrylate, Methyl 3-Methylcrotonate, Methyl Dimethylacrylate, Methyl Senecioate, Methyl beta,beta-Dimethylacrylate, Methyl beta-Methylcrotonate
InChI formel InChI=1S/C6H10O2/c1-5(2)4-6(7)8-3/h4H,1-3H3
LEDER COC(=O)C=C(C)C
IUPAC-namn methyl 3-methylbut-2-enoate
Molekylvikt (g/mol) 114.14
Formel vikt 114.0681