Läs mer
Metyl 3-metyl-2-furoat, 98 %
Produktkod. 11498813
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498813 5 g 5g
11408820 10 g 10g
11408823 25 g 25g
11418823 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11498813 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10541.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 6141-57-7 | C7H8O3 | 140,14 g/mol
Metyl-3-metyl-2-furoat är en viktig råvara som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det är ett flyktigt ämne i ojäst äppelrester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metyl 3-metyl-2-furoat är en viktig råvara
som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det är ett flyktigt ämne i den ojästa äppelrester.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6141-57-7
Molekylformel C7H8O3
Molekylvikt (g/mol) 140.14
MDL-nummer MFCD00014110
InChI-nyckel AQQYRDKMXXSIMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-methyl-2-furoate, methyl 3-methylfuroate, methyl 3-methyl-2-furancarboxylate, furancarboxylic acid, methyl-, methyl ester, 3-methyl-2-furancarboxylic acid methyl ester, 3-methyl-furan-2-carboxylic acid methyl ester, 2-furoic acid, 3-methyl-, methyl ester, acmc-20a9f6, methyl-3-methyl-2-furoate, 2-furancarboxylic acid, 3-methyl-, methyl ester
PubChem CID 350231
IUPAC-namn metyl-3-metylfuran-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(C)C=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-methyl-2-furoate
Smältpunkt 33 °C till 37 °C
Kokpunkt 60 °C (1 mmHg)
Flampunkt 82 °C (180 °F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 116835
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 140.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.