Läs mer
Metyl 3-metyl-2-nitrobenzoat, 98 %
Produktkod. 15458498
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15458498 100 g 100g
15448498 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15458498 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61907.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
CAS: 5471-82-9 | C9H9NO4 | 195,174 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5471-82-9
Molekylformel C9H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 195.174
MDL-nummer MFCD01003947
InChI-nyckel NJHDBIXFFZVJGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3-methyl-2-nitrobenzoate, methyl 3-methyl-2-nitrobenzenecarboxylate, benzoic acid, 3-methyl-2-nitro-, methyl ester, 2-nitro-3-methylbenzoic acid, methyl ester, 3-methyl-2-nitrobenzoic acid methyl ester, pubchem10932, acmc-1ap0b, ksc495q9t, methyl 2-nitro-3-methylbenzoate, methyl 3-methyl-2-nitro-benzoate
PubChem CID 79621
IUPAC-namn metyl-3-metyl-2-nitrobensoat
LEDER CC1=CC=CC(=C1[N+](=O)[O-])C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-methyl-2-nitrobenzoate
Kvantitet 100 g
Formel vikt 195.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.