Läs mer
Methyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate, Mikromol
Produktkod. 30459004
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30459004 25 mg
1 options
Produktkod. 30459004 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0156.080025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylflavone-8-carboxylic acid methyl ester
CAS 90101-87-4
Analyt- eller komponentnamn 3-Methylflavone-8-carboxylic acid methyl ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H14 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Methyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate, 3-Methyl-flavone-8-carboxylic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C18H14O4/c1-11-15(19)13-9-6-10-14(18(20)21-2)17(13)22-16(11)12-7-4-3-5-8-12/h3-10H,1-2H3
Lösningstyp Neat
LEDER COC(=O)c1cccc2C(=O)C(=C(Oc12)c3ccccc3)C
IUPAC-namn methyl 3-methyl-4-oxo-2-phenylchromene-8-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 294.3
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 294.0892 g/mol