Läs mer
Metyl 3-metylaminokrotonat, 97 %
Produktkod. 11439646
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439646 5 g 5g
11429646 1 g 1g
11449646 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439646 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20199.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 13412-12-9 | C6H11NO2 | 129,159 g/mol
Det används som en mellanprodukt i syntesen av en analog till amlodipin, som bär en kort aminopolyetylenglykolkedja.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som en mellanprodukt i syntesen av en analog till amlodipin, som bär en kort
aminopolyetylenglykolkedja.
Löslighet Löslig i vatten vid (54
g/L) (25 C), Beräkn.°
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13412-12-9
Molekylformel C6H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 129.159
MDL-nummer MFCD00027383
InChI-nyckel QAKYFFYZPIPLDN-SNAWJCMRSA-N
Synonym methyl 3-methylaminocrotonate, methyl e-3-methylamino but-2-enoate, methyl 2e-3-methylamino but-2-enoate, methyl 3-methylaminobut-2-enoate, beta-n-methylaminocrotonic acid methyl ester, methyl 3-methyl-amino crotonate, e-methyl 3-methylamino but-2-enoate, 3-methylamino isocrotonic acid methyl ester, 2-butenoic acid,3-methylamino-,methyl ester, e-3-methylamino-2-butenoic acid methyl ester
PubChem CID 5846045
IUPAC-namn metyl (E)-3-(metylamino)but-2-enoat
LEDER CC(=CC(=O)OC)NC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-methylaminocrotonate
Smältpunkt 60°C to 63°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water at (54g/L) (25°C),Calc.
Formel vikt 129.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.