Läs mer
Metyl 3-metylfenylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10650745 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10650745 5 g Glasflaska 5g
10650935 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10650745 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 374080050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 53088-69-0 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53088-69-0
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.20
MDL-nummer MFCD00968468
InChI-nyckel AWTKFTNNPQGGLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-m-tolyl acetate, methyl 3-methylphenylacetate, methyl 2-3-methylphenyl acetate, 3-methylphenylacetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 3-methyl-, methyl ester, methyl 2-m-tolylacetate, m-tolylacetic acid methyl ester, m-toly-acetic acid methyl ester, m-tolyl-acetic acid methyl ester, methyl 2-3-methylphenyl ethanoate
PubChem CID 5135288
IUPAC-namn metyl-2-(3-metylfenyl)acetat
LEDER COC(=O)CC1=CC=CC(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-methylphenylacetate
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 117°C (13.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H4CH2COOCH3
Brytningsindex 1.5045 to 1.5065
Kvantitet 5 g
Formel vikt 164.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Vis mere Vis mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.