Läs mer
Methyl 3-(Methylthio)benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-(Methylthio)benzoate |
| CAS | 90721-40-7 |
| Molekylformel | C9H10O2S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-Methylsulfanylbenzoic acid methyl ester, Methyl m-(methoxycarbonyl)phenyl sulfide, Methyl m-(methylthio)benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2S/c1-11-9(10)7-4-3-5-8(6-7)12-2/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cccc(SC)c1 |
| IUPAC-namn | methyl 3-methylsulfanylbenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.24 |
| Formel vikt | 182.0402 |