Läs mer
Methyl 3-(methylthio)propionate, 98%
Produktkod. 11423394
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423394 500 g 500g
11403394 25 g 25g
11413394 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423394 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10649.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13532-18-8 | C5H10O2S | 134.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13532-18-8
Molekylformel C5H10O2S
Molekylvikt (g/mol) 134.19
MDL-nummer MFCD00008565
InChI-nyckel DMMJVMYCBULSIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-methylthio propionate, methyl 3-methylthiopropionate, methyl 3-methylthio propanoate, propanoic acid, 3-methylthio-, methyl ester, methyl beta-methiopropionate, methyl 3-methylsulfanyl propanoate, methyl-3-methylthio propionate, methyl 3-methylthiopropanoate, propionic acid, 3-methylthio-, methyl ester, methyl beta-methylthiopropionate
PubChem CID 61641
IUPAC-namn metyl-3-metylsulfanylpropanoat
LEDER COC(=O)CCSC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3- (methylthio)propionate
Densitet 1.074
Kokpunkt 72°C to 73°C (11 mmHg)
Flampunkt 72°C (161°F)
Linjär formel CH3SCH2CH2CO2CH3
Brytningsindex 1.465
Kvantitet 500 g
Beilstein 1745077
Formel vikt 134.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.