Läs mer
Methyl 3-(methylthio)propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-(methylthio)propionate |
| CAS | 13532-18-8 |
| Molekylformel | C5 H10 O2 S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2S/c1-7-5(6)3-4-8-2/h3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)CCSC |
| IUPAC-namn | methyl 3-methylsulfanylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.197 |
| Formel vikt | 134.04 |