Läs mer
Methyl 3-methylthiophene-2-carboxylate, 99%
Produktkod. 11334915
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334915 5 g 5g
11324915 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334915 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18093.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 81452-54-2 | C7H8O2S | 156.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81452-54-2
Molekylformel C7H8O2S
Molekylvikt (g/mol) 156.20
MDL-nummer MFCD00234332
InChI-nyckel BRWROFVPMUPMJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-methyl-2-thiophenecarboxylate, 3-methylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-methyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-methyl-, methyl ester, methyl 3-methyl-thiophene-2-carboxylate, d methyl ester, 3-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, pubchem10098, pubchem22915, ksc495k9b
PubChem CID 580757
IUPAC-namn metyl-3-metyltiofen-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(C)C=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-methylthiophene-2-carboxylate
Kokpunkt 216°C to 217°C
Brytningsindex 1.5168
Kvantitet 5 g
Beilstein 116836
Formel vikt 156.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.