Läs mer
Metyl 3-nitrobenzoat, 98+%
Produktkod. 11482138
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482138 50 g 50g
11492138 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11482138 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15155.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 618-95-1 | C8H7NO4 | 181,147 g/mol
Metyl-3-nitrobensoat användes vid framställning av jodoaren.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Metyl-3-nitrobensoat användes vid framställning av jodoaren.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 618-95-1
Molekylformel C8H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 181.147
MDL-nummer MFCD00007250
InChI-nyckel AXLYJLKKPUICKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl m-nitrobenzoate, methyl3-nitrobenzoate, benzoic acid, 3-nitro-, methyl ester, m-nitrobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, m-nitro-, methyl ester, 3-nitro-benzoic acid methyl ester, 3-nitro-benzoicacimethylester, acmc-209mxc, methyl 3-nitro-benzoate
PubChem CID 69260
IUPAC-namn metyl-3-nitrobensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-nitrobenzoate
Smältpunkt 77°C to 80°C
Kokpunkt 279°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 392449
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 181.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.