Läs mer
Methyl 3-Nitroisonicotinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-Nitroisonicotinate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O4/c1-13-7(10)5-2-3-8-4-6(5)9(11)12/h2-4H,1H3 |
| Formel vikt | 182.0328 |