missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 3-Nitrophthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-Nitrophthalate |
| CAS | 21606-04-2 |
| Molekylformel | C13 H18 N6 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Methoxycarbonyl-6-nitrobenzoic Acid, Methyl 2-Carboxy-3-nitrobenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N6O3/c1-18(2)6-16-13-14-4-8-12(17-13)19(7-15-8)11-3-9(21)10(5-20)22-11/h4,6-7,9-11,20-21H,3,5H2,1-2H3/b16-6+/t9-,10+,11+/m0/s1 |
| LEDER | CN(C)\C=N\c1ncc2ncn([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)c2n1 |
| IUPAC-namn | N'-[9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]purin-2-yl]-N,N-dimethylmethanimidamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.32 |
| Formel vikt | 306.144 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?