Läs mer
Metylacetat (3-oxo-2-pentylcyklopentyl), TRC
Produktkod. 30482841
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30482841 1 g
1 options
Produktkod. 30482841 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2660801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl (3-Oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate
CAS 24851-98-7
Molekylformel C13H22O3
Kvantitet 1 g
Synonym 2-[3-Oxo-2-(pentan-1-yl)cyclopentyl]acetic Acid Methyl Ester, Hedione, Kharismal, MDJ, Methyl (2-Pentyl-3-oxocyclopentyl)acetate, Methyl Dihydrojasmonate (cis- and trans- mixture)
InChI formel InChI=1S/C13H22O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3
LEDER CCCCC[C@@H]1[C@@H](CC(=O)OC)CCC1=O
IUPAC-namn Metyl 2-(3-oxo-2-pentylcyklopentyl)acetat
Molekylvikt (g/mol) 226.31
Formel vikt 226.1569