Läs mer
Methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15458585
Change view
Kvantitet:
250 mg
5 g
Förpackningsstorlek:
250mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15458585 5 g 5g
15468585 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15458585 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33685.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 202195-67-3
Molekylformel C10H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 207.19
MDL-nummer MFCD03036646
InChI-nyckel WPGYGHFVLMZWHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-carboxylate, methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-carboxylate, methyl 3,4-dihydro-3-oxo-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-carboxylate, 2h-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 3,4-dihydro-3-oxo-, methyl ester, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine-6-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-oxo-2,4-dihydro-1,4-benzoxazine-6-carboxylate, methyl 1,4-benzoxazine-3-one-6-carboxylate, 3,4-dihydro-6-methoxycarbonyl-3-oxo-2h-1,4-benzoxazine, methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-6-carboxylate, methyl 3,4-dihydro-3-oxo-2h-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
PubChem CID 2974054
IUPAC-namn methyl 3-oxo-4H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
LEDER COC(=O)C1=CC2=C(OCC(=O)N2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
Smältpunkt 182°C to 184°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 207.19
Procent renhet 97%