missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 3-Oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-Oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoate |
| CAS | 769195-26-8 |
| Molekylformel | C11 H9 F3 O3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Benzenebutanoic acid','2,4,5-trifluoro-β-oxo-','methyl ester (9CI','ACI), Methyl 2,4,5-trifluoro-β-oxobenzenebutanoate (ACI), 3-Oxo-4-(2,4,5-trifluoro-phenyl)-butyric acid methyl ester, Methyl 4-(2,4,5-trifluorophenyl)-3-oxobutanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9F3O3/c1-17-11(16)4-7(15)2-6-3-9(13)10(14)5-8(6)12/h3,5H,2,4H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)CC(=O)Cc1cc(F)c(F)cc1F |
| IUPAC-namn | methyl 3-oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.18 |
| Formel vikt | 246.0504 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?