Läs mer
Methyl 3-oxo-4-phenylbutanoate, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 30988807
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30988807 10 g -
30984660 1 g 1g
30977223 25 g 25g
30975760 5 g -
30970674 250 mg 250mg
30985455 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30988807 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1312910g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-oxo-4-phenylbutanoate
CAS 37779-49-0
Molekylformel C11H12O3
MDL-nummer MFCD03424746
Kvantitet 10 g
LEDER COC(=O)CC(=O)CC1=CC=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 192.21
Procent renhet 95%