Läs mer
Methyl 3-Oxo-desoxycholate, TRC
Produktkod. 30480135
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30480135 250 mg
1 options
Produktkod. 30480135 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM321200250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-Oxo-desoxycholate
CAS 10538-58-6
Molekylformel C25H40O4
Kvantitet 250 mg
Synonym 12-Hydroxy-3-oxo-cholan-24-oic Acid Methyl Ester, Methyl 12alpha-Hydroxy-3-oxo-5beta-cholanate, Methyl-3-keto-12alpha-hydroxy-5beta-cholanoate
InChI formel InChI=1S/C25H40O4/c1-15(5-10-23(28)29-4)19-8-9-20-18-7-6-16-13-17(26)11-12-24(16,2)21(18)14-22(27)25(19,20)3/h15-16,18-22,27H,5-14H2,1-4H3/t15-,16-,18+,19-,20+,21+,22+,24+,25-/m1/s1
LEDER COC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
IUPAC-namn methyl (4R)-4-[(5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-12-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate
Molekylvikt (g/mol) 404.58
Formel vikt 404.2927