Läs mer
Methyl 3-oxo-pentanoate, 99+%
Produktkod. 10348660 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10348660 25 mL Glasflaska 25ml
10752384 100 mL Glasflaska 100ml
10762384 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10348660 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 243160250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 30414-53-0 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30414-53-0
Molekylformel C6H10O3
Molekylvikt (g/mol) 130.14
MDL-nummer MFCD00011705
InChI-nyckel XJMIXEAZMCTAGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-oxovalerate, methyl propionylacetate, methyl 3-oxo-pentanoate, pentanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl-3-oxo pentanoate, methyl 3-oxo-n-valerate, valeric acid, 3-oxo-, methyl ester, 3-oxovaleric acid methyl ester, 3-oxo-pentanoic acid methyl ester, 3-keto-n-valeric acid methyl ester
PubChem CID 121699
IUPAC-namn metyl-3-oxopentanoat
LEDER CCC(=O)CC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-oxo-pentanoate
Namnnotering 99+%
Smältpunkt -35°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0300g/mL, 1.03
Kokpunkt 95°C to 97°C (48.0 mmHg)
Flampunkt 71°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH2COCH2COOCH3
Brytningsindex 1.4220 to 1.424
Kvantitet 25 mL
Fieser 10,415; 01,1022; 04,437; 05,589; 07,324; 11,472; 12,126; 16,303
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formel vikt 130.15
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.