Läs mer
Methyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15458688
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15458688 250 mg 250mg
15438688 1 g 1g
15448688 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15458688 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62110.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Metyl-3-oxocyklobutankarboxylat kan användas som en mellanprodukt för syntes av olika farmaceutiska föreningar. Det används för framställning av nya imidazobensazepinderivat som dubbla H1/5-HT2A-antagonister för behandling av sömnstörningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Methyl 3-oxocyclobutanecarboxylate can be used as an intermediate for the synthesis of various pharmaceutical compounds. It is used for the preparation of novel imidazobenzazepine derivatives as dual H1/5-HT2A antagonists for the treatment of sleep disorders.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool, well ventilated area. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 695-95-4
Molekylformel C6H8O3
Molekylvikt (g/mol) 128.13
MDL-nummer MFCD00604222
InChI-nyckel IHLHSAIBOSSHQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, methyl 3-oxo-cyclobutanecarboxylate, 3-methoxycarbonylcyclobutanone, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-, methyl ester, 3-oxocyclobutanecarboxylic acid methyl ester, ksc630k4p, methyl 3-oxocyclobutane carboxylate, 3-oxo-1-cyclobutanecarboxylic acid methyl ester, cyclobutanecarboxylicacid, 3-oxo-, methyl ester
PubChem CID 13992367
IUPAC-namn methyl 3-oxocyclobutane-1-carboxylate
LEDER COC(=O)C1CC(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-oxocyclobutanecarboxylate
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 128.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.